3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303565-1G PC303565-5G
APOSPC303565-1GEA 281 EUR
APOSPC303565-1G APOSPC303565-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₄Br₂ClF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640143
CAS nummer: 2386636-01-5