3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303567-1G PC303567-5G
APOSPC303567-1GEA 421 EUR
APOSPC303567-1G APOSPC303567-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₅BrClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640145
CAS nummer: 2386381-95-7