3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303568-1G PC303568-5G
APOSPC303568-1GEA 421 EUR
APOSPC303568-1G APOSPC303568-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₆BrClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640146
CAS nummer: 2383229-80-7