3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303569-1G PC303569-5G
APOSPC303569-1GEA 199 EUR
APOSPC303569-1G APOSPC303569-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃BrClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640147
CAS nummer: 2386483-96-9