3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303570-1G PC303570-5G
APOSPC303570-1GEA 233 EUR
APOSPC303570-1G APOSPC303570-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₂BrCl₂F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640148
CAS nummer: 2385595-04-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable