3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303572-1G PC303572-5G
APOSPC303572-1GEA 296 EUR
APOSPC303572-1G APOSPC303572-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂BrClF₃N
MW: 284.46 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640150
CAS nummer: 2383568-45-2