3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303575-1G PC303575-5G
APOSPC303575-1GEA 220 EUR
APOSPC303575-1G APOSPC303575-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃BrClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640152
CAS nummer: 2090464-41-6