3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303576-1G PC303576-5G
APOSPC303576-1GEA 233 EUR
APOSPC303576-1G APOSPC303576-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅BrClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640153
CAS nummer: 2092609-70-4