3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303577-1G PC303577-5G
APOSPC303577-1GEA 281 EUR
APOSPC303577-1G APOSPC303577-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₄Br₂ClF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640154
CAS nummer: 2091543-20-1