3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303578-1G PC303578-5G
APOSPC303578-1GEA 328 EUR
APOSPC303578-1G APOSPC303578-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₄BrClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640155
CAS nummer: 2090294-87-2