3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303579-1G PC303579-5G
APOSPC303579-1GEA 421 EUR
APOSPC303579-1G APOSPC303579-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₅BrClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640156
CAS nummer: 2090523-96-7