3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303580-1G PC303580-5G
APOSPC303580-1GEA 421 EUR
APOSPC303580-1G APOSPC303580-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₆BrClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640157
CAS nummer: 2384850-52-4