3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303585-1G PC303585-5G
APOSPC303585-1GEA 374 EUR
APOSPC303585-1G APOSPC303585-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄BrClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28734627
CAS nummer: 1805577-17-6