5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303587-1G PC303587-5G
APOSPC303587-1GEA 417 EUR
APOSPC303587-1G APOSPC303587-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₈BrF₃O
MW: 269.058 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27942785
CAS nummer: 1266728-52-2