5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303589-1G PC303589-5G
APOSPC303589-1GEA 398 EUR
APOSPC303589-1G APOSPC303589-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₇BrF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640164
CAS nummer: 2384383-24-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III