5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303590-1G PC303590-5G
APOSPC303590-1GEA 366 EUR
APOSPC303590-1G APOSPC303590-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₈BrF₃O₂
MW: 297.069 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640165
CAS nummer: 2383520-58-7