5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303591-1G PC303591-5G
APOSPC303591-1GEA 433 EUR
APOSPC303591-1G APOSPC303591-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₉BrF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640166
CAS nummer: 2385458-42-2