5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303593-1G PC303593-5G
APOSPC303593-1GEA 316 EUR
APOSPC303593-1G APOSPC303593-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₅BrClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640167
CAS nummer: 2385551-72-2