5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303596-1G PC303596-5G
APOSPC303596-1GEA 433 EUR
APOSPC303596-1G APOSPC303596-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₈H₇BrF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28746066
CAS nummer: 1804407-07-5