3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303599-1G PC303599-5G
APOSPC303599-1GEA 309 EUR
APOSPC303599-1G APOSPC303599-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₆BrF₃O
MW: 267.043 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640172
CAS nummer: 2383384-91-4