3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303600-1G PC303600-5G
APOSPC303600-1GEA 316 EUR
APOSPC303600-1G APOSPC303600-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₈BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640173
CAS nummer: 2385206-02-8