3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303604-1G PC303604-5G
APOSPC303604-1GEA 433 EUR
APOSPC303604-1G APOSPC303604-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₉BrF₃N
MW: 268.074 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640177
CAS nummer: 2383901-89-9