3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303605-1G PC303605-5G
APOSPC303605-1GEA 281 EUR
APOSPC303605-1G APOSPC303605-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640178
CAS nummer: 2324179-05-5