3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303606-1G PC303606-5G
APOSPC303606-1GEA 316 EUR
APOSPC303606-1G APOSPC303606-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₅BrClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640179
CAS nummer: 2383663-22-5