3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303607-1G PC303607-5G
APOSPC303607-1GEA 351 EUR
APOSPC303607-1G APOSPC303607-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₇BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640180
CAS nummer: 2386432-21-7