3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303608-1G
PC303608-5G
APOSPC303608-1GEA
386
EUR
APOSPC303608-1G
APOSPC303608-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule:
C₉H₅BrF₃N MW: 264.042 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD32640181 CAS nummer: 2383004-77-9 |