2-Bromo-5-(pentafluorosulphur)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303612-10G PC303612-1G PC303612-5G
APOSPC303612-10GEA 2500 EUR
APOSPC303612-10G APOSPC303612-1G APOSPC303612-5G
2-Bromo-5-(pentafluorosulphur)aniline 98%
2-Bromo-5-(pentafluorosulphur)aniline
Formule: C₆H₅BrF₅NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28385432
CAS nummer: 1211537-51-7