1H,1H,2'H,3H-Decafluorodipropyl ether 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3038-25G PC3038-5G
APOSPC3038-25GEA 541 EUR
APOSPC3038-25G APOSPC3038-5G
1H,1H,2'H,3H-Decafluorodipropyl ether 97%
1H,1H,2'H,3H-Decafluorodipropyl ether
Formule: C₆H₄F₁₀O
Kookpunt: 105,9 °C
Dichtheid: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00476471
CAS nummer: 65064-78-0