2-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC305011-1G PC305011-250MG PC305011-100MG
APOSPC305011-1GEA 596 EUR
APOSPC305011-1G APOSPC305011-250MG APOSPC305011-100MG
2-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
2-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
Formule: C₈H₈F₃N
Smeltpunt: 46…49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20441525
CAS nummer: 57631-04-6