2-(Trifluoromethyl)morpholine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC305012-1G PC305012-250MG
APOSPC305012-1GEA 611 EUR
APOSPC305012-1G APOSPC305012-250MG
2-(Trifluoromethyl)morpholine hydrochloride
2-(Trifluoromethyl)morpholine hydrochloride
Formule: C₅H₈F₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13189488
CAS nummer: 1196152-51-8