5-Bromo-6-fluoronicotinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC305016-250MG PC305016-1G
APOSPC305016-250MGEA 112 EUR
APOSPC305016-250MG APOSPC305016-1G
5-Bromo-6-fluoronicotinic acid 98%
5-Bromo-6-fluoronicotinic acid
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11036154
CAS nummer: 29241-63-2