6-Bromo-5-fluoronicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC305017-1G PC305017-250MG PC305017-5G
APOSPC305017-1GEA 263 EUR
APOSPC305017-1G APOSPC305017-250MG APOSPC305017-5G
6-Bromo-5-fluoronicotinic acid 97%
6-Bromo-5-fluoronicotinic acid
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Smeltpunt: 191…196 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11036153
CAS nummer: 38186-87-7