2',5'-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)acetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3053-1G PC3053-250MG PC3053-5G
APOSPC3053-1GEA 413 EUR
APOSPC3053-1G APOSPC3053-250MG APOSPC3053-5G
2',5'-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)acetophenone 95%
2',5'-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)acetophenone
Formule: C₁₂H₁₀F₆O₃
Smeltpunt: 90…91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042271
CAS nummer: 76784-40-2