3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3073-250MG PC3073-5G PC3073-1G
APOSPC3073-250MGEA 176 EUR
APOSPC3073-250MG APOSPC3073-5G APOSPC3073-1G
3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
Formule: C₉H₇BrF₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09259003
CAS nummer: 443914-96-3
UN: 1759
ADR: 8,III