3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC30856-1G PC30856-250MG
APOSPC30856-1GEA 292 EUR
APOSPC30856-1G APOSPC30856-250MG
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄F₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28790983
CAS nummer: 1806353-36-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III