Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC31080-1G PC31080-250MG
APOSPC31080-1GEA 78.9 EUR
APOSPC31080-1G APOSPC31080-250MG
Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Ethyl 8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo(1,2-a)pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₈F₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32066750
CAS nummer: 2379918-41-7