Methyl 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Ethoxycarbonyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC31131-1G PC31131-5G PC31131-10G
APOSPC31131-1GEA 87.6 EUR
APOSPC31131-1G APOSPC31131-5G APOSPC31131-10G
Methyl 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl 2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Formule: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219.161 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01311989
CAS nummer: 205582-88-3