Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC31134-1G PC31134-10G PC31134-250MG
APOSPC31134-1GEA 187 EUR
APOSPC31134-1G APOSPC31134-10G APOSPC31134-250MG
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formule: C₁₁H₉F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01312037
CAS nummer: 445-71-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III