2,4-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3114K-1G PC3114K-5G
APOSPC3114K-1GEA 117 EUR
APOSPC3114K-1G APOSPC3114K-5G
2,4-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₁H₉F₆NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061306
CAS nummer: 237076-67-4