2'-Amino-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC31160-100MG PC31160-1G PC31160-250MG
APOSPC31160-100MGEA 54.1 EUR
APOSPC31160-100MG APOSPC31160-1G APOSPC31160-250MG
2'-Amino-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
2'-Amino-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formule: C₉H₉F₃N₂O
Smeltpunt: 141…143 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00018052
CAS nummer: 97051-69-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III