2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3121-1G PC3121-5G
APOSPC3121-1GEA 22 EUR
APOSPC3121-1G APOSPC3121-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenol 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₄BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07778431
CAS nummer: 200956-13-4