2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)anisole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-1-methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC3124-1G PC3124-5G PC3124-25G PC3124-100G
APOSPC3124-1GEA 87.6 EUR
APOSPC3124-1G APOSPC3124-5G APOSPC3124-25G APOSPC3124-100G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)anisole 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)anisole
Formule: C₈H₆BrF₃O₂
MW: 271.031 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973759
CAS nummer: 200956-14-5