methyl 2-(5-fluoro-2-nitrophenoxy)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC31301-1G PC31301-250MG PC31301-500MG PC31301-2.5G
APOSPC31301-1GEA 139 EUR
APOSPC31301-1G APOSPC31301-250MG APOSPC31301-500MG APOSPC31301-2.5G
methyl 2-(5-fluoro-2-nitrophenoxy)acetate
methyl 2-(5-fluoro-2-nitrophenoxy)acetate
Formule: C₉H₈FNO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00117826
CAS nummer: 116355-65-8