3-(1H,1H,7H-Perfluoroheptyloxy)-1,2-propenoxide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3132FB-25G PC3132FB-5G
APOSPC3132FB-25GEA 615 EUR
APOSPC3132FB-25G APOSPC3132FB-5G
3-(1H,1H,7H-Perfluoroheptyloxy)-1,2-propenoxide 95%
3-(1H,1H,7H-Perfluoroheptyloxy)-1,2-propenoxide
Formule: C₁₀H₈F₁₂O₂
Kookpunt: 97…98 °C (4 mm Hg)
Dichtheid: 1,614 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00054696
CAS nummer: 799-34-8