Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC31351-1G PC31351-250MG
APOSPC31351-1GEA 39.5 EUR
APOSPC31351-1G APOSPC31351-250MG
Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Ethyl 2-bromo-2-(4-fluorophenyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₀BrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00204082
CAS nummer: 712-52-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable