2-Fluoropyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3138-1G PC3138-5G
APOSPC3138-1GEA 211 EUR
APOSPC3138-1G APOSPC3138-5G
2-Fluoropyrimidine 97%
2-Fluoropyrimidine
Formule: C₄H₃FN₂
Kookpunt: 75 °C (20 mm Hg)
Smeltpunt: 17…25 °C
Dichtheid: 1,5623 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08059530
CAS nummer: 31575-35-6