Ethyl 2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}cyclopent-1-ene-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Ethoxycarbonyl)cyclopent-1-en-1-yl triflate, 2-(Ethoxycarbonyl)cyclopent-1-en-1-yl trifluoromethanesulphonate
PC31418-1G PC31418-250MG PC31418-5G
APOSPC31418-1GEA 191 EUR
APOSPC31418-1G APOSPC31418-250MG APOSPC31418-5G
Ethyl 2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}cyclopent-1-ene-1-carboxylate
Ethyl 2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}cyclopent-1-ene-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₁F₃O₅S
MW: 288.241 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00209586
CAS nummer: 122539-74-6