1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC31422-1G PC31422-250MG
APOSPC31422-1GEA 217 EUR
APOSPC31422-1G APOSPC31422-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Formule: C₁₁H₈ClFN₂O
Smeltpunt: 90…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03659694
CAS nummer: 423768-49-4
UN: 1759
ADR: 8,III