(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (S)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine, (S)-1-(3-Fluorophenyl)ethanamine
PC3143-1G PC3143-250MG PC3143-5G
APOSPC3143-1GEA 169 EUR
APOSPC3143-1G APOSPC3143-250MG APOSPC3143-5G
(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Formule: C₈H₁₀FN
MW: 139.17 g/mol
Kookpunt: 63…67 °C (4.2 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06761860
CAS nummer: 444643-09-8