6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC31430-1G PC31430-5G PC31430-10G
APOSPC31430-1GEA 58.4 EUR
APOSPC31430-1G APOSPC31430-5G APOSPC31430-10G
6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxaldehyde
6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxaldehyde
Formule: C₉H₇FO₃
Smeltpunt: 116…117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02677682
CAS nummer: 306934-87-2